Potassium pyroantimonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
86173.180EA 47.5 EUR InStock
86173.180
Potassium pyroantimonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium pyroantimonate
Formule: KSbO₃·3H₂O
Numéro MDL: MFCD00011415
Numéro CAS: 12208-13-8
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Assay (as KSbO₃) min. 99,0%
Loss on ignition (600 °C) max. 22%
Free alkali (as KOH) max. 0,8%
Sodium (Na) max. 0,2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité