Acide diéthylènetriaminepentaacétique, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
86179.180EA 107 EUR InStock
86179.180
Acide diéthylènetriaminepentaacétique, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Numéro MDL: MFCD00004289
Numéro CAS: 67-43-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White crystalline powder
Assay (complexometric on dried basis) Min 99,0 %
Heavy metals (as Pb) Max 0,0010%
Fe (Iron) Max 0,0010%
Water Max 0,50%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité