Potassium dichromate solution 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM pour la détermination de la DCO
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
86181.290EA 33 EUR InStock
86181.290
Potassium dichromate solution 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM pour la détermination de la DCO
Potassium dichromate
Certifications: The production takes place according to DIN 8409:1980, DEV H41 DIN 38409:1981, DEV H43.
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité