Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM pour la détermination de l'indice d'iode
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
86182.290EA 63.6 EUR InStock
86182.290
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM pour la détermination de l'indice d'iode
Hanus solution (Iodine bromine)
Formule: IBr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011353
ONU: 2789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité