Cuivre (II) sulfate solution 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Cupric sulphate
86183.290EA 41.6 EUR InStock
86183.290
Cuivre (II) sulfate solution 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Point de fusion: 200
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité