di-Sodium hydrogénophosphate solution 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM solution mère pour tampon
Fournisseur: VWR Chemicals
86184.290EA 49.4 EUR InStock
86184.290
di-Sodium hydrogénophosphate solution 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM solution mère pour tampon
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous 0.0664 – 0.0670 mol/l
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité