Potassium dihydrogénophosphate 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM solution mère pour tampon
Fournisseur: VWR Chemicals
86185.290EA 49.4 EUR InStock
86185.290
Potassium dihydrogénophosphate 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM solution mère pour tampon
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Potassium phosphate, monobasic 0.0664 – 0.0670 mol/l
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité