EDTA cuivre di-ammonium 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
86186.260EA 64.8 EUR InStock
86186.260
EDTA cuivre di-ammonium 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
EDTA cuivre di-ammonium
Formule: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
Numéro MDL: MFCD01863036
Numéro CAS: 67989-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
di-ammonium copper EDTA 0.1 mol/l
Appearance clear
Colour Blue
Density (20 °C) 1,020 – 1,030 g/ml
Not suitable for samples containing silver.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité