Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM

Fournisseur: VWR Chemicals

86187.290EA 114 EUR InStock
86187.290
Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Acide 1,2-diaminocyclohexane-tétraacétique sel disodique


Formule: C₁₄H₂₀N₂Na₂O₈
Numéro CAS: 5786-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.9980 – 1.0020
Method of analysis: complexometric titration
Using: reference material
Indicator: eriochrome black T
Reference material: zinc
Traceability: the reference material is a secondary reference material,
traceable to standard material from NIST

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité