Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
86188.260EA 22.3 EUR InStock
86188.260
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité