Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique 96%, AVS TITRINORM pour détermination de la DCO selon la norme DIN 38409-H 43-1
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
86189.290EA 363 EUR InStock
86189.290
Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique 96%, AVS TITRINORM pour détermination de la DCO selon la norme DIN 38409-H 43-1
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
ONU: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Composition complies with DIN 38409 part 43 - DEV H43
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité