Potassium hydroxyde solution 0.1 mol/l (0.1 N) dans le propanol-2 acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
86190.290EA 44.9 EUR InStock
86190.290
Potassium hydroxyde solution 0.1 mol/l (0.1 N) dans le propanol-2 acc. to DIN 51558 part 1, AVS TITRINORM
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité