Phénolphtaléine 0,375% dans le methanol indicateur
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
86196.230EA 46.9 EUR InStock
86196.230
Phénolphtaléine 0,375% dans le methanol indicateur
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Application test Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité