FRV-Alkaline solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
862-10ML
862-10MLEA 183 EUR InStock
862-10ML
FRV-Alkaline solution, Sigma-Aldrich®
FRV-Alkaline solution
For use with Sigma kit 86R, for the demonstration of alkaline phosphatase in granulocytes. The procedure is often referred to as the LAP procedure.
Fast red violet LB base, 5 mg/mL, in hydrochloric acid, 0.4 mol/L, with stabilizer.
Température de stockage: Réfrigérateur
ADR: 8,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité