Phénolphtaléine 1%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
8626.1000EA 42.7 EUR InStock
8626.1000
Phénolphtaléine 1%, TECHNICAL
Phénolphtaléine
  • Zone de virage: pH 8,2-9,8
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sensitivity Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité