Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrocarbures désaromatisés EXXSOL DSP 100/140

Fournisseur: VWR Collection
Danger

86609.550EA 0 EUR InStock
86609.550
Hydrocarbures désaromatisés EXXSOL DSP 100/140
Hydrocarbures désaromatisés


Densité: 0.745 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 68920-06-9
EINECS: 272-912-9
ATTEINDRE: 01-2119473851-33
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité