Hydrogénosulfate de tétraéthylammonium ≥99.0% pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
86626-10G-F
86626-10G-FEA 195 EUR InStock
86626-10G-F
Hydrogénosulfate de tétraéthylammonium ≥99.0% pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Hydrogénosulfate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₁NO₄S
Numéro MDL: MFCD00036150
Numéro CAS: 16873-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5039deda7c6fa1d3928e67a10bbf9252bc4bba&vid=2a5039deda7c6fa1d3928e67a10bbf9252bc4bba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité