Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraéthylammonium hydroxyde ∼1 mol/l en solution aqueuse, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

86636-250ML
86636-250MLEA 216 EUR InStock
86636-250ML
Tétraéthylammonium hydroxyde ∼1 mol/l en solution aqueuse, Supelco®
Tétraéthylammonium hydroxyde


Formule: C₈H₂₁NO
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c7f85b12cacbfda4706ef7aaf02d75b889240cb&vid=f719b2c23326adc810d13719c410174ddcca7b98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité