Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5% (par GC), AR® ACS pour histologie, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Dimethylbenzene

8668-26EA 0 EUR InStock
8668-26 8668-22 8668-06
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5% (par GC), AR® ACS pour histologie, Macron Fine Chemicals™
Xylène (mélange d'isomères)
ACS—Reagents meeting the requirements of the American Chemical Society Committee on Analytical Reagents. The specifications listed in this catalog are based on the ACS Reagent Chemicals Tenth Edition.  


Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (m,p,o-xylenes and ethylbenzene) (by GC) ≥98.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Ethylbenzene (C₆H₅C₂H₅) ≤25 %
ACS - Particulate Contamination Passes Test
ACS - Residue after Evaporation ≤0.002 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.0005 %
ACS - Water (H₂O) ≤0.02 %
Appearance (clear, colorless liquid)
Date Received: / /
Date Opened: / /

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 8668-06
Steel pail 20 L 8668-22
Steel drum 200 L 8668-26

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..