L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution étalon de lithium: 1000 mg/l Li dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
86688.180EA 32.1 EUR InStock
86688.180
Solution étalon de lithium: 1000 mg/l Li dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Solution étalon de lithium, 1000 mg/l de Li dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® Li Lithium 1000 mg/L 2% HNO₃ Flacon en plastique 100 mL 86688.180
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité