L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution étalon de strontium, 1000 mg/L de Sr dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
86713.180EA 33 EUR InStock
86713.180 86713.260
Solution étalon de strontium, 1000 mg/L de Sr dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité