Acétate de tétrabutylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tetra-n-butylammonium acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
86835-25G
86835-25GEA 409 EUR InStock
86835-25G
Acétate de tétrabutylammonium, Supelco®
Acétate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₈H₃₉NO₂
MW: 301,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043208
Numéro CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5704e67222ad80e05ebdc855205be36b515b5a14&vid=e7399998b4e1019c403127696133c0ce67f47d2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité