Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulphonimidate ≥99.0% (par RMN) pour industrie électronique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
86838-5G
86838-5GEA 155 EUR InStock
86838-5G
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulphonimidate ≥99.0% (par RMN) pour industrie électronique, Supelco®
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulphonimidate
Formule: (CH₃CH₂CH₂CH₂)4N[N(SO₂CF₃)₂
Numéro MDL: MFCD01863113
Numéro CAS: 210230-40-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cabee386ac0990419966eac5fe5ef5de00b8ec85&vid=6589bb5f7197a3ca0d60773d88cf1ed86944bb42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité