Tetrabutylammonium methanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
86877-10G
86877-10GEA 98 EUR InStock
86877-10G
Tetrabutylammonium methanesulphonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique), Supelco®
Tetrabutylammonium methanesulphonate
Formule: [CH₃CH₂CH₂CH₂]₄N(CH₃SO₃)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043226
Numéro CAS: 65411-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92c6fa2b69cbb69b09f22ed09be768bcdcfa3d38&vid=d915ca6ef6db9a8b02930442d0e64b7ad03535e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité