Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
86896-25G
86896-25GEA 329 EUR InStock
86896-25G
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium, Supelco®
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BF₄N
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011634
Numéro CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baaa7ae03a380912632ea5df8e9df71e7fb29f9d&vid=76bd23963b9e29cb9ba7ed1fc76c2844eed3d8f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité