Tetrabutylammonium tetraphenylborate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Tetrabutylammonium Tetraphenylborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
86897-5G
86897-5GEA 495 EUR InStock
86897-5G
Tetrabutylammonium tetraphenylborate, Supelco®
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
Formule: C₄₀H₅₆BN
MW: 561,6904 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011749
Numéro CAS: 15522-59-5
EINECS: 239-562-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff6a0b04fcbea8a5f37ae9aaffe390e344c24b6&vid=7f06302bda45ecbe0182d88b695265f14355dfa5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité