Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit based on naphthol AS-BI and fast red violet LB, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)

86R-1KT
86R-1KTEA 341 EUR InStock
86R-1KT
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit based on naphthol AS-BI and fast red violet LB, Sigma-Aldrich®
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) kits are intended for the semi-quantitative demonstration of alkaline phosphatase activity in white blood cells.

  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology

Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-BI alkaline solution with fast red violet LB. The resulting insoluble diffuse, red dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.

Kit component
Citrate Solution (91-5) 50 mL
FRV-Alkaline Solution (86-2) 10 mL
Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (kit only) 50 mL
Naphthol AS-BI Alkaline Solution (86-1) 10 mL
Sodium Nitrite Solution (91-4) 10 mL


Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 3316
IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité