N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87026.460EA 0 EUR InStock
87026.460
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Point d'ébullition: 274…275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012993
Numéro CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0,05 %
Water Max. 0,5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité