Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥99.0% ACS, Reag. Ph. Eur. (max.0.001% Ni)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87027.230EA 497 EUR InStock
87027.230
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥99.0% ACS, Reag. Ph. Eur. (max.0.001% Ni)
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Complexometric) 99,0 - 102,0
Identity (IR-Spectrum) passes test
Insoluble in water ≤ 0,005 %
Chlorides (Cl) ≤ 0,002 %
Sulfates (SO4) ≤ 0,005 %
Ammonium (NH4) ≤ 0,05 %
Calcium (Ca) ≤ 0,005 %
Copper (Cu) ≤ 0,001 %
Iron (Fe) ≤ 0,001 %
Lead (Pb) ≤ 0,001 %
Magnesium (Mg) ≤ 0,005 %
Manganese (Mn) ≤ 0,005 %
Nickel (Ni) ≤ 0,001 %
Potassium (K) ≤ 0,01 %
Sodium (Na) ≤ 0,05 %
Zinc (Zn) ≤ 0,005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité