VWR® ARISTAR®, Osmium Standard Solution for ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
87051.180EA 540 EUR InStock
87051.180
VWR® ARISTAR®, Osmium Standard Solution for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'osmium
  • Produced from high purity OsCl₃
  • Certified reference material
  • Traceable to NIST
  • Certified Value and uncertainty 1000,0 ± 0,5 mg/L
Density 1,060 g/cm³ at 20 °C.
Attention: Storage at ambient temperatures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité