Acide glycolique ≥99.5% (par acidimétrie), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87061.180EA 82.7 EUR InStock
87061.180
Acide glycolique ≥99.5% (par acidimétrie), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.5 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Identity (IR) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité