Polyéthylèneglycol 200, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
87081.320EA 93.9 EUR InStock
87081.320
Polyéthylèneglycol 200, GPR RECTAPUR®
Polyéthylèneglycol 200
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55…–40 °C
Densité: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779596
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 1.124 --> 1.126
Hydroxyl value 535 --> 590
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité