Bromure de tétraéthylammonium ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Tetrylammonium bromide
87084.290EA 119 EUR InStock
87084.290
Bromure de tétraéthylammonium ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bromure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Numéro MDL: MFCD00011825
Numéro CAS: 71-91-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité