Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétracontane, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

87086-250MG
87086-250MGEA 0 EUR InStock
87086-250MG
n-Tétracontane, Supelco®
n-Tétracontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015267
Numéro CAS: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648b546d067a538b149770062f0480753040d5a2&vid=f09815af6376df59a87d2aa092a324782c3ab0f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité