Acide isonicotinique, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87093.230EA 84.8 EUR InStock
87093.230
Acide isonicotinique, GPR RECTAPUR®
Acide isonicotinique
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 315…319 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006429
Numéro CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité