Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) dans l'acide acétique anhydre
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87116.290EA 37.1 EUR InStock
87116.290
Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) dans l'acide acétique anhydre
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=b348bda5935f1b311a8b312235651e90b466a80f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité