Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyvinylacetate, M.W. 35,000-45,000

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: PVA

87121.290EA 0 EUR InStock
87121.290
Polyvinylacetate, M.W. 35,000-45,000
Polyvinylacetate


Formule: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Numéro MDL: MFCD00084457
Numéro CAS: 9003-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity (10 %; ethyl acetate) 2.5 - 3.0 mPa.s
Acidity Max. 0.008 meq/g
Residual monomer Max. 5 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité