Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Charbon actif, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals

87126.230EA 34.7 EUR InStock
87126.230
Charbon actif, en poudre, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Charbon actif


Formule: C
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2,III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Decolourising value Min. 20 ml
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 7 %
Loss on drying (120°C) Max. 8 %
Solubility in diluted HCl Max. 10.0 %
Solubility in ethanol Max. 0.2 %
Solubility in water Max. 2.0 %
Soluble chlorides Max. 0.1 %
Soluble sulphates Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %
Zn (Zinc) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité