1-Tétradécanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87158-5G
87158-5GEA 186 EUR InStock
87158-5G
1-Tétradécanol, Supelco®
1-Tétradécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
MW: 214,39 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004757
Numéro CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
Merck Index: 13,06361
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0a59ff36a8f70b26025ff709f54f5f945cafb6e&vid=6573db60071428d611ce646f7301802f33787869&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité