Tétrahydrofuranne-D8 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
87158.0010EA 369 EUR InStock
87158.0010
Tétrahydrofuranne-D8 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Tétrahydrofuranne-D8
Formule: C₄D₈O
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044238
Numéro CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.50 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.0500 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité