Toluène-D8 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Phenylmethane-D8, Methylbenzene-D8, Toluene-[²H₈]
87159.0010EA 110 EUR InStock
87159.0010
Toluène-D8 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Toluène-D8
Formule: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044638
Numéro CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.5 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.0200 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité