Tétradécylbenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87204-500MG
87204-500MGEA 164 EUR InStock
87204-500MG
Tétradécylbenzène, Supelco®
Tétradécylbenzène
Formule: C₂₀H₃₄
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16.1 °C
Densité: 0.8559 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015080
Numéro CAS: 1459-10-5
EINECS: 215-950-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9324e2812421d4571f80b03ee8d65a4d91213205&vid=de2e0784e4c0e07b06a948e229beae430ff989fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité