Tétradécyltrimethylammonium bromure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
87208-10G
87208-10GEA 264 EUR InStock
87208-10G
Tétradécyltrimethylammonium bromure, Supelco®
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aefd0ca60a3f9feb2f07807db4319628858697fe&vid=eb50a8b9cf9bd35b0e4b4f83906c75e91e953085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité