Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: ETH 500, Tetrakis(4-chlorophenyl)borate tetradodecylammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
87255-1G
87255-1GEA 257 EUR InStock
87255-1G
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
ETH 500 is a lipophilic electrolyte mostly used as an anionic additive.
ETH 500 has been used in the preparation of molecularly imprinted polymers, which can be used during potentiometric sensing method for determining neutral phenols.
Formule: C₇₂H₁₁₆BCl₄N
MW: 1148,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145372
Numéro CAS: 100581-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=359120219ddc41cb19cca370dcf19f3dd9760e38&vid=77377f0f10ff4a8b129f5e3a3b8200a6e5473ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité