Tetraethylammonium benzoate ≥99.0% pour analyse électrochimique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
87259-5G
87259-5GEA 139 EUR InStock
87259-5G
Tetraethylammonium benzoate ≥99.0% pour analyse électrochimique, Supelco®
Tetraethylammonium benzoate
Formule: (CH₃CH₂)₄N(C₆H₅COO)
MW: 251.36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041976
Numéro CAS: 16909-22-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f02184f2243d2b548ccc12e73e2733537a294&vid=e3bb53814c1217f5ba4eaa0b600784e291c5cf8e&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 g 87259-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité