Bromure de tétrahexylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
87297-10G-F
87297-10G-FEA 306 EUR InStock
87297-10G-F
Bromure de tétrahexylammonium, Supelco®
Bromure de tétrahexylammonium
Formule: C₂₄H₅₂BrN
Point de fusion: 104 °C
Densité: 1.0036 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011858
Numéro CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f18bcc364c7b1ba9009bc5d8d2cea74d30c128ce&vid=7b2d56f78b3ba48b67f40beaa69b861027120bb9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité