Tetrahydroxyquinone dihydrate indicateur de titration (Ba, SO4), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
87510-5G
87510-5GEA 360 EUR InStock
87510-5G
Tetrahydroxyquinone dihydrate indicateur de titration (Ba, SO4), Fluka™
Tetrahydroxyquinone dihydrate
Formule: C₆H₄O₆·₂H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001597
Numéro CAS: 5676-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ignition Residue ≤0.5%
Identity (IR) complying
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 101.5 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Residue on ignition Max. 0.5 %
Application test complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité