Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1000 mg/L, 21 éléments dans acide nitrique 4% ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
87629.180EA 574 EUR InStock
87629.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1000 mg/L, 21 éléments dans acide nitrique 4% ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
21 éléments 1000 mg/L: Ag, As, Al, B, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, Li, Mn, Ni, Pb, Si, Sr, Tl, Zn
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité