Acide chlorhydrique 1% Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87684.290EA 150 EUR InStock
87684.290
Acide chlorhydrique 1% Reag. Ph. Eur.
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité