Rouge de méthyle solution Reag. Ph. Eur. 1055101
Fournisseur: VWR Chemicals
87703.180EA 55 EUR InStock
87703.180
Rouge de méthyle solution Reag. Ph. Eur. 1055101
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité